Iron(II) gluconate hydrate 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Iron(II) Gluconate Hydrate, Iron(II) D-gluconate dihydrate, Gluconic Acid Iron(II) Salt
B24561.22
B24561.36
B24561.22EA
182
PLN
B24561.22
B24561.36
Iron(II) gluconate hydrate 94%
Iron(II) gluconate hydrate
Purity: 94%
CAS No.: 22830-45-1
Molecular Formula: C12H22FeO14.2H2O
Formula Weight: 482.19 (446.19anhy)
Melting Point: ca 140°
MDL No.: MFCD00150872
Formuła:
C₁₂H₂₄FeO₁₅ MW: 464.16 g/mol Temp. topnienia: ∼ 140 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150872 Numer CAS: 22830-45-1 Numer WE (dawny EINECS): 206-076-3 |