D-Asparagine monohydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B24556.14
B24556.22
B24556.14EA
314
PLN
B24556.14
B24556.22
D-Asparagine monohydrate 99%
D-Asparagine monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 5794-24-1
Molecular Formula: C4H8N2O3.H2O
Formula Weight: 150.14 (132.12anhy)
Melting Point: 274-276° dec.
MDL No.: MFCD00149558
Formuła:
C₄H₁₀N₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149558 Numer CAS: 5794-24-1 Klasyfikacja Merck : 14,837 |