4-Hydroxybenzoylacrylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24519.06
B24519.14
B24519.06EA
1240
PLN
B24519.06
B24519.14
4-Hydroxybenzoylacrylic acid 97%
4-Hydroxybenzoylacrylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 24849-48-7
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: 197-198°
MDL No.: MFCD00460607
Formuła:
C₁₀H₈O₄ Temp. topnienia: 197…198 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00460607 Numer CAS: 24849-48-7 |