Potassium sulphamate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24447.14
B24447.22
B24447.36
B24447.14EA
360
PLN
B24447.14
B24447.22
B24447.36
Potassium sulphamate 98%
Potassium sulphamate
Purity: 98%
CAS No.: 13823-50-2
Molecular Formula: H2KNO3S
Formula Weight: 135.18
Physical Form: Crystalline solid
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
MDL No.: MFCD00059941
Formuła:
H₃NO₃S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00059941 Numer CAS: 13823-50-2 Numer WE (dawny EINECS): 237-515-7 |