β-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Tetra-O-acetyl-β-D-ribofuranose, (2S,3R,4R,5R)-5-(Acetoxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triyl triacetate
B24426.06
B24426.14
B24426.22
B24426.06EA
311
PLN
B24426.06
B24426.14
B24426.22
β-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate ≥98%
beta-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate
Purity: 98+%
CAS No.: 13035-61-5
Molecular Formula: C13H18O9
Formula Weight: 318.28
Melting Point: 80-83°
Beilstein Reference: 94078
Optical Rotation: -13+/-0.5° (c=2.4 in chloroform)
MDL No.: MFCD00005358
Formuła:
C₁₃H₁₈O₉ Temp. topnienia: 80…83 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005358 Numer CAS: 13035-61-5 Numer WE (dawny EINECS): 235-898-5 |