γ-Phenyl-γ-butyrolactone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B24364.06
B24364.14
B24364.06EA
293
PLN
B24364.06
B24364.14
γ-Phenyl-γ-butyrolactone 97%
gamma-Phenyl-gamma-butyrolactone
Purity: 97%
CAS No.: 1008-76-0
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 305 °C Temp. topnienia: 35…38 °C Gęstość: 1,155 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005398 Numer CAS: 1008-76-0 Numer WE (dawny EINECS): 213-761-0 |