Cobalt(II) gluconate hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24293.14
B24293.22
B24293.14EA
379
PLN
B24293.14
B24293.22
Cobalt(II) gluconate hydrate
Cobalt(II) gluconate hydrate
CAS No.: 71957-08-9
Molecular Formula: C12H22CoO14.xH2O
Formula Weight: 449.23(anhy)
Melting Point:
Formuła:
C₁₂H₂₂CoO₁₄·xH₂O Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02684006 Numer CAS: 1809162-99-9 Numer WE (dawny EINECS): 276-206-1 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III |