Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24291.18
B24291.09
B24291.30
B24291.18EA
1060
PLN
B24291.18
B24291.09
B24291.30
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate 99%
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Purity: 99%
CAS No.: 924-99-2
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Refractive Index: 1.5120
Melting Point: 17-18°
Boiling Point: 118-121°/10mm
MDL No.: MFCD00144269
Formuła:
C₇H₁₃NO₂ Temp. Wrzenia: 118…121 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 17…18 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144269 Numer CAS: 924-99-2 Numer WE (dawny EINECS): 402-650-4 |