2-Bromohexanoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24228.14
B24228.22
B24228.14EA
273
PLN
B24228.14
B24228.22
2-Bromohexanoic acid 97%
2-Bromohexanoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 616-05-7
Molecular Formula: CH3(CH2)3CHBrCO2H
Formula Weight: 195.06
Flash Point:
Formuła:
C₆H₁₁BrO₂ Temp. Wrzenia: 136…138 °C (18 mmHg) Temp. topnienia: 3…5 °C Gęstość: 1,37 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004218 Numer CAS: 616-05-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-461-1 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,1415 |