Zinc formate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24210.22
B24210.36
B24210.22EA
447
PLN
B24210.22
B24210.36
Zinc formate 98%
Zinc formate
Purity: 98%
CAS No.: 557-41-5
Molecular Formula: C2H2O4Zn
Formula Weight: 155.40
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00050836
Formuła:
C₂H₂O₄Zn Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00050836 Numer CAS: 557-41-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-176-5 ADR: 9,III |