Cobalt(II) citrate dihydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24088.22
B24088.14
B24088.22EA
841
PLN
B24088.22
B24088.14
Cobalt(II) citrate dihydrate 98%
Cobalt(II) citrate dihydrate
Purity: 98%
CAS No.: 6424-15-3
Molecular Formula: C12H10Co3O14.2H2O
Formula Weight: 591.02 (554.99anhy)
Melting Point: ca 150° dec.
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD02684007
Formuła:
C₁₂H₁₀Co₃O₁₄·2H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02684007 Numer CAS: 6424-15-3 Numer WE (dawny EINECS): 212-751-3 ADR: 9,III |