Nitrofurantoin 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]hydantoin
B24079.14
B24079.22
B24079.36
B24079.14EA
362
PLN
B24079.14
B24079.22
B24079.36
Nitrofurantoin 98%
Nitrofurantoin
Purity: 98%
CAS No.: 67-20-9
Molecular Formula: C8H6N4O5
Formula Weight: 238.16
Melting Point: ca 265° dec.
MDL No.: MFCD00003224
Formuła:
C₈H₆N₄O₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003224 Numer CAS: 67-20-9 Numer WE (dawny EINECS): 200-646-5 |