1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B24037.0E
B24037.22
B24037.36
B24037.0EEA
2350
PLN
B24037.0E
B24037.22
B24037.36
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 95%
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Purity: 95%
CAS No.: 104-38-1
Molecular Formula: C10H14O4
Formula Weight: 198.22
Melting Point: 100-102°
MDL No.: MFCD00002861
Formuła:
C₁₀H₁₄O₄ Temp. topnienia: 100…102 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002861 Numer CAS: 104-38-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-197-3 |