Sodium 2,4-pentanedionate hydrate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Sodium acetylacetonate hydrate
B24009.0B
B24009.18
B24009.30
B24009.0BEA
4230
PLN
B24009.0B
B24009.18
B24009.30
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate 95%
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 86891-03-4
Molecular Formula: C5H7NaO2.xH2O
Formula Weight: 122.11(anhy)
Melting Point: 228-230°
MDL No.: MFCD00078034
Formuła:
C₅H₇NaO₂·xH₂O MW: 122.11 g/mol (anhy) Temp. topnienia: 228…230 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078034 Numer CAS: 86891-03-4 Numer WE (dawny EINECS): 239-448-9 |