Drukuj
2,2'-Furil dioxime mixture of isomers 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B23972.03 B23972.06
B23972.03EA 874 PLN
B23972.03 B23972.06
2,2'-Furil dioxime mixture of isomers 97%
2,2'-Furil dioxime
Purity: 97% CAS No.: 522-27-0 Molecular Formula: C10H8N2O4 Formula Weight: 220.19 Melting Point: ca 165° Beilstein Reference: 85894 MDL No.: MFCD00075315
Formuła: C₁₀H₈N₂O₄
Temp. topnienia: ∼ 165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075315
Numer CAS: 522-27-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-326-7
Klasyfikacja Merck : 14,4306