Iron(II) fumarate 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B23956.0B
B23956.30
B23956.0BEA
924
PLN
B23956.0B
B23956.30
Iron(II) fumarate 94%
Iron(II) fumarate
Purity: 94%
CAS No.: 141-01-5
Molecular Formula: C4H2FeO4
Formula Weight: 169.90
Melting Point:
Formuła:
C₄H₂FeO₄ Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 2,44 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00058315 Numer CAS: 141-01-5 Numer WE (dawny EINECS): 205-447-7 Klasyfikacja Merck : 14,4046 |