2-Propionylpyrrole 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23954.03
B23954.06
B23954.03EA
326
PLN
B23954.03
B23954.06
2-Propionylpyrrole 99%
2-Propionylpyrrole
Purity: 99%
CAS No.: 1073-26-3
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.15
Melting Point: 48-51°
MDL No.: MFCD01696449
Formuła:
C₇H₉NO Temp. topnienia: 48…51 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01696449 Numer CAS: 1073-26-3 Numer WE (dawny EINECS): 214-026-7 |