meso-Hydrobenzoin 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B23946.06
B23946.14
B23946.06EA
627
PLN
B23946.06
B23946.14
meso-Hydrobenzoin 95%
meso-Hydrobenzoin
Purity: 99%
CAS No.: 579-43-1
Molecular Formula: C14H14O2
Formula Weight: 214.27
Melting Point: 134-136°
Beilstein Reference: 2050814
MDL No.: MFCD00064253
Formuła:
C₁₄H₁₄O₂ Temp. topnienia: 134…136 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064253 Numer CAS: 579-43-1 Numer WE (dawny EINECS): 207-758-3 Klasyfikacja Merck : 14,4777 |