Ergosterol hydrate, (max. 6% H₂O) 96% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 96%
CAS No.: 57-87-4
Molecular Formula: C28H44O.xH2O
Formula Weight: 396.65(anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 154-160°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00003623
Applications: A membrane lipid found almost exclusively in fungi. It is used as an indicator of living fungal biomass
Formuła:
C₂₈H₄₄O·xH₂O Temp. topnienia: 154…160 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00003623 Numer CAS: 57-87-4 Numer WE (dawny EINECS): 200-352-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,3659 |