Drukuj
N-Acetyl-L-hydroxyproline 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ac-Hyp-OH
B23767.04 B23767.09
B23767.04EA 449 PLN
B23767.04 B23767.09
N-Acetyl-L-hydroxyproline 99%
N-Acetyl-L-hydroxyproline
Purity: 99% CAS No.: 33996-33-7 Molecular Formula: C7H11NO4 Formula Weight: 173.17 Melting Point: 131-133° Beilstein Reference: 84043 Optical Rotation: -117° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00037339
Formuła: C₇H₁₁NO₄
MW: 173.168 g/mol
Temp. topnienia: 131…133 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037339
Numer CAS: 33996-33-7
Numer WE (dawny EINECS): 251-780-6