Nickel(II) lactate tetrahydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23643.14
B23643.22
B23643.36
B23643.14EA
197
PLN
B23643.14
B23643.22
B23643.36
Nickel(II) lactate tetrahydrate 98%
Nickel(II) lactate tetrahydrate
Purity: 98%
Molecular Formula: C6H10NiO6.4H2O
Formula Weight: 308.91 (236.85anhy)
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD02683106
Formuła:
C₆H₁₀NiO₆·4H₂O MW: 308.91 g/mol (236.85 anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02683106 Jednostka: 3077 ADR: 9 III |