Zinc propionate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23636.0B
B23636.18
B23636.30
B23636.0BEA
3330
PLN
B23636.0B
B23636.18
B23636.30
Zinc propionate 97%
Zinc propionate
Purity: 97%
CAS No.: 557-28-8
Molecular Formula: (CH3CH2CO2)2Zn
Formula Weight: 211.53
MDL No.: MFCD00045937
Formuła:
(CH₃CH₂CO₂)₂Zn Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045937 Numer CAS: 557-28-8 Numer WE (dawny EINECS): 209-167-6 Klasyfikacja Merck : 14,10153 |