ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole] 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
ABD-F, 4-Fluoro-7-sulfobenzofurazan, ammonium salt, 7-Fluoro-2,1,3-Benzoxadiazole-4-sulphonamide, 4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 4-(Aminosulfonyl)-7-fluorobenzofurazane, 7-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonamide, 7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonamide
B23586.MB
B23586.MC
B23586.MBEA
3230
PLN
B23586.MB
B23586.MC
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole] 98%
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole]
Purity: 98%
CAS No.: 91366-65-3
Molecular Formula: C6H4FN3O3S
Formula Weight: 217.17
Melting Point: 143-147°
MDL No.: MFCD00036687
Formuła:
C₆H₄FN₃O₃S MW: 217.17 g/mol Temp. topnienia: 143…147 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036687 Numer CAS: 91366-65-3 |