2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23534.14
B23534.22
B23534.14EA
322
PLN
B23534.14
B23534.22
2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid 97%
2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 29676-71-9
Molecular Formula: C5H6N2O2S
Formula Weight: 158.18
Melting Point: ca 130° dec.
Beilstein Reference: 127415
MDL No.: MFCD00010068
Formuła:
C₅H₆N₂O₂S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010068 Numer CAS: 29676-71-9 Numer WE (dawny EINECS): 249-769-6 |