Zirconium(IV) butoxide ≥80% (w/w)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23317.0B
B23317.18
B23317.30
B23317.0BEA
1930
PLN
B23317.0B
B23317.18
B23317.30
Zirconium(IV) butoxide ≥80% (w/w)
Zirconium(IV) butoxide
CAS No.: 1071-76-7
Molecular Formula: C16H36O4Zr
Formula Weight: 383.68
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.466
Odour: Alcohol-like
Beilstein Reference: 4132649
UN No.: UN1120
MDL No.: MFCD00048765
Formuła:
C₁₆H₃₆O₄Zr Gęstość: 1,070 Temp. Zapłonu: 38 °C (100 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00048765 Numer CAS: 1071-76-7 Numer WE (dawny EINECS): 213-995-3 Jednostka: 1120 ADR: 3,III |