5,7-Dimethoxycoumarin 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Citropten, 5,7-Dimethoxy-2H-chromen-2-one
B23226.01
B23226.03
B23226.06
B23226.01EA
322
PLN
B23226.01
B23226.03
B23226.06
5,7-Dimethoxycoumarin 98%
5,7-Dimethoxycoumarin
Purity: 98%
CAS No.: 487-06-9
Molecular Formula: C11H10O4
Formula Weight: 206.20
Melting Point: 146-149°
MDL No.: MFCD00006870
Formuła:
C₁₁H₁₀O₄ Temp. topnienia: 146…149 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006870 Numer CAS: 487-06-9 Numer WE (dawny EINECS): 207-646-4 Klasyfikacja Merck : 14,5492 |