Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Cbz-Piperidin-4-one, 1-Carbobenzoxy-4-piperidone, 1-Cbz-4-piperidone, 4-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid Benzyl Ester, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidine
B23181.06
B23181.14
B23181.06EA
696
PLN
B23181.06
B23181.14
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98%
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 19099-93-5
Molecular Formula: C13H15NO3
Formula Weight: 233.27
Flash Point:
Formuła:
C₁₃H₁₅NO₃ MW: 233.27 g/mol Temp. topnienia: 38…41 °C Gęstość: 1.172 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00673144 Numer CAS: 19099-93-5 |