1-Hydrazinophthalazine hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hydralazine Hydrochloride, Hydralazine HCl, 1-Hydrazinylphthalazine hydrochloride
B22995.06
B22995.14
B22995.06EA
348
PLN
B22995.06
B22995.14
1-Hydrazinophthalazine hydrochloride ≥98%
1-Hydrazinophthalazine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 304-20-1
Molecular Formula: C8H8N4.HCl
Formula Weight: 196.64
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 3568329
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00135998
Formuła:
C₈H₈N₄ MW: 196.64 g/mol Temp. topnienia: ∼ 275 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00135998 Numer CAS: 304-20-1 Numer WE (dawny EINECS): 206-151-0 ADR: 6.1 III |