Julolidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1,2,3,5,6,7-Hexahydropyrido[3,2,1-ij]quinoline, 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizine
B22976.03
B22976.06
B22976.14
B22976.03EA
347
PLN
B22976.03
B22976.06
B22976.14
Julolidine 98%
Julolidine
Purity: 98%
CAS No.: 479-59-4
Molecular Formula: C12H15N
Formula Weight: 173.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₁₅N Temp. Wrzenia: 170…173 °C (31 mmHg) Temp. topnienia: 32…37 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00006917 Numer CAS: 479-59-4 Numer WE (dawny EINECS): 207-535-0 |