Ammonium cobalt(II) phosphate, anhydrous 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22934.18
B22934.30
B22934.18EA
367
PLN
B22934.18
B22934.30
Ammonium cobalt(II) phosphate, anhydrous 98%
Ammonium cobalt(II) phosphate
Purity: 98%
CAS No.: 14590-13-7
Molecular Formula: H4CoNO4P
Formula Weight: 171.94
MDL No.: MFCD02683100
Formuła:
H₄CoNO₄P Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02683100 Numer CAS: 14590-13-7 Numer WE (dawny EINECS): 238-633-1 Klasyfikacja Merck : 14,513 |