Drukuj
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B22683.14 B22683.22
B22683.14EA 423 PLN
B22683.14 B22683.22
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride ≥98%
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012607
Numer CAS: 3417-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 222-313-3