3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22671.06
B22671.14
B22671.06EA
240
PLN
B22671.06
B22671.14
3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde 99%
3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 31704-80-0
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 58°(136°F)
Boiling Point: 93-94°/14mm
UN No.: UN1989
MDL No.: MFCD00209519
Formuła:
C₉H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 93…94 °C (14 mmHg) Gęstość: 1,006 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00209519 Numer CAS: 31704-80-0 Numer WE (dawny EINECS): 250-771-4 ADR: 3,III |