N-Carbobenzoxy-L-serine benzyl ester 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B22647.03
B22647.06
B22647.03EA
310
PLN
B22647.03
B22647.06
N-Carbobenzoxy-L-serine benzyl ester 99%
N-Carbobenzoxy-L-serine benzyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 21209-51-8
Molecular Formula: C18H19NO5
Formula Weight: 329.32
Melting Point: 82-84°
MDL No.: MFCD00037824
Formuła:
C₁₈H₁₉NO₅ Temp. topnienia: 82…84 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037824 Numer CAS: 21209-51-8 |