1,3-Diaminoguanidine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22615.14
B22615.22
B22615.14EA
833
PLN
B22615.14
B22615.22
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride 98%
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 36062-19-8
Molecular Formula: CH7N5.HCl
Formula Weight: 125.56
Melting Point: ca 181° dec.
Beilstein Reference: 3556702
MDL No.: MFCD00012948
Formuła:
CH₇N₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012948 Numer CAS: 36062-19-8 Numer WE (dawny EINECS): 253-900-2 |