n-Tetradecanamide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B22610.06
B22610.14
B22610.22
B22610.06EA
464
PLN
B22610.06
B22610.14
B22610.22
n-Tetradecanamide 98%
n-Tetradecanamide
Purity: 98%
CAS No.: 638-58-4
Molecular Formula: CH3(CH2)12CONH2
Formula Weight: 227.39
Melting Point: 105-107°
MDL No.: MFCD00025533
Formuła:
CH₃(CH₂)₁₂CONH₂ Temp. topnienia: 105…107 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025533 Numer CAS: 638-58-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-343-2 |