Ethyl 2-Bromoisovalerate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Bromoisovaleric Acid Ethyl Ester, 2-Bromo-3-methylbutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-bromo-3-methylbutanoate, Ethyl 2-Bromo-3-methylbutyrate
B22525.06
B22525.14
B22525.06EA
177
PLN
B22525.06
B22525.14
Ethyl 2-Bromoisovalerate 97%
Ethyl-2-bromoisovalerate
Purity: 97%
CAS No.: 609-12-1
Molecular Formula: C7H13BrO2
Formula Weight: 209.09
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4490
Odour: Pungent
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 1099039
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00026855
Formuła:
C₇H₁₃BrO₂ Temp. Wrzenia: 185…186 °C Gęstość: 1,276 Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00026855 Numer CAS: 609-12-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-178-3 ADR: 8,III |