Sodium-1-naphthalenesulphonate, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Naphthalenesulphonic acid sodium salt, Naphthalene-1-sulphonic acid sodium salt
B22488.06
B22488.14
B22488.22
B22488.06EA
233
PLN
B22488.06
B22488.14
B22488.22
Sodium-1-naphthalenesulphonate, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
Sodium-1-naphthalenesulphonate
Purity: 99%
CAS No.: 130-14-3
Molecular Formula: C10H7NaO3S
Formula Weight: 230.22
Melting Point: 299-301°
Beilstein Reference: 3639038
MDL No.: MFCD00064964
Formuła:
C₁₀H₈O₃S Temp. topnienia: 299…301 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064964 Numer CAS: 130-14-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-976-0 |