2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B22473.03
B22473.06
B22473.03EA
663
PLN
B22473.03
B22473.06
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 97%
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 3251-69-2
Molecular Formula: C5H6N2O2.HCl
Formula Weight: 162.58
Odour: Odourless
Melting Point: 221-224°
Beilstein Reference: 3701591
MDL No.: MFCD00012698
Formuła:
C₅H₇ClN₂O₂ Temp. topnienia: 221…224 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012698 Numer CAS: 3251-69-2 Numer WE (dawny EINECS): 221-840-6 |