2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-Boc-thio-4,6-dimethylpyrimidine, O-tert-Butyl S-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) carbonothioate
B22435.06
B22435.14
B22435.06EA
173
PLN
B22435.06
B22435.14
2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine 97%
2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 41840-28-2
Molecular Formula: C11H16N2O2S
Formula Weight: 240.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₁₆N₂O₂S MW: 240.32 g/mol Temp. topnienia: 48…51 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00006080 Numer CAS: 41840-28-2 Numer WE (dawny EINECS): 255-562-1 |