5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22411.03
B22411.06
B22411.03EA
247
PLN
B22411.03
B22411.06
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole 97%
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole
Purity: 97%
CAS No.: 2946-17-0
Molecular Formula: C9H9NOSe
Formula Weight: 226.14
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉NOSe Temp. Wrzenia: 115…117 °C (1 mmHg) Gęstość: 1,490 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005558 Numer CAS: 2946-17-0 Numer WE (dawny EINECS): 220-956-4 ADR: 6.1,II |