N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Boc-GABA-OH, N-Boc-γ-aminobutyric acid, 4-(Boc-amino)butyric Acid, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric Acid, N-Boc-4-aminobutyric Acid, N-BOC-gamma-Aminobutyric acid
B22407.03
B22407.06
B22407.03EA
287
PLN
B22407.03
B22407.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid ≥98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid
Purity: 98+%
CAS No.: 57294-38-9
Molecular Formula: (CH3)3COCONH(CH2)3CO2H
Formula Weight: 203.24
Melting Point: 57-60°
MDL No.: MFCD00037313
Formuła:
C₉H₁₇NO₄ MW: 203.24 g/mol Temp. topnienia: 57…60 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037313 Numer CAS: 57294-38-9 |