O-Benzyl-L-serine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B22393.06
B22393.14
B22393.06EA
858
PLN
B22393.06
B22393.14
O-Benzyl-L-serine 99%
O-Benzyl-L-serine
Purity: 99%
CAS No.: 4726-96-9
Molecular Formula: C10H13NO3
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 213° dec.
Beilstein Reference: 2114846
Optical Rotation: +7° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00065937
Formuła:
C₁₀H₁₃NO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00065937 Numer CAS: 4726-96-9 Numer WE (dawny EINECS): 225-220-6 |