Ethylene glycol monohexyl ether 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hexyl Cellosolve, 2-(Hexyloxy)ethanol
B22385.03
B22385.06
B22385.03EA
287
PLN
B22385.03
B22385.06
Ethylene glycol monohexyl ether 99%
Ethylene glycol monohexyl ether
Purity: 99%
CAS No.: 112-25-4
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4330
Melting Point: -42°
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 1734691
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00045997
Formuła:
C₈H₁₈O₂ Temp. Wrzenia: 208 °C Temp. topnienia: –42 °C Gęstość: 0,888 Temp. Zapłonu: 94 °C (201 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045997 Numer CAS: 112-25-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-951-1 ADR: 8,III |