Boc-Glu(OtBu)-OH 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B22322.03
B22322.06
B22322.03EA
407
PLN
B22322.03
B22322.06
Boc-Glu(OtBu)-OH 99%
Boc-Glu(OtBu)-OH
Purity: 99%
CAS No.: 13726-84-6
Molecular Formula: C14H25NO6
Formula Weight: 303.36
Melting Point: 110-112°
MDL No.: MFCD00038257
Formuła:
C₁₄H₂₅NO₆ MW: 303.355 g/mol Temp. topnienia: 110…112 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038257 Numer CAS: 13726-84-6 |