2-Hexanoylfuran 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B22306.06
B22306.14
B22306.06EA
319
PLN
B22306.06
B22306.14
2-Hexanoylfuran 99%
2-Hexanoylfuran
Purity: 99%
CAS No.: 14360-50-0
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Characteristic
Boiling Point: 125-127°/15mm
Beilstein Reference: 2956
MDL No.: MFCD00037354
Formuła:
C₁₀H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 125…127 °C (15 mmHg) Gęstość: 0,994 Temp. Zapłonu: 107 °C (225 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037354 Numer CAS: 14360-50-0 Numer WE (dawny EINECS): 238-333-0 |