Ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
B22270.06
B22270.14
B22270.06EA
324
PLN
B22270.06
B22270.14
Ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate 94%
Ethyl-2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Purity: 94%
CAS No.: 363-58-6
Molecular Formula: C6H6ClF3O3
Formula Weight: 218.56
Flash Point: 67°(153°F)
Refractive Index: 1.3900
Boiling Point: 67-71°/35mm
Beilstein Reference: 1787023
UN No.: UN1760
MDL No.: MFCD00041540
Formuła:
C₆H₆ClF₃O₃ Temp. Wrzenia: 67…71 °C (35 mmHg) Gęstość: 1,39 Temp. Zapłonu: 67 °C (153 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041540 Numer CAS: 363-58-6 ADR: 8,III |