Drukuj
Ranitidine hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B22260.06 B22260.14
B22260.06EA 369 PLN
B22260.06 B22260.14
Ranitidine hydrochloride 99%
Ranitidine hydrochloride
An H-2 histamine receptor antagonist.
Applications: An H-2 histamine receptor antagonist
Formuła: C₁₃H₂₂N₄O₃S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069339
Numer CAS: 66357-59-3
Numer WE (dawny EINECS): 266-333-0
Klasyfikacja Merck : 14,8110