2-Octen-4-one 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22250.03
B22250.06
B22250.03EA
471
PLN
B22250.03
B22250.06
2-Octen-4-one 97%
2-Octen-4-one
Purity: 97%
CAS No.: 4643-27-0
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 65°/15mm
UN No.: UN1224
MDL No.: MFCD00061023
Formuła:
C₈H₁₄O MW: 126.20 g/mol Temp. Wrzenia: 65 °C (15 mmHg) Gęstość: 0.850 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00061023 Numer CAS: 4643-27-0 Numer WE (dawny EINECS): 225-071-7 ADR: 3 III |