1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22236.14
B22236.22
B22236.14EA
322
PLN
B22236.14
B22236.22
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 7250-67-1
Molecular Formula: C6H12ClN.HCl
Formula Weight: 170.08
Melting Point: 168-173°
Beilstein Reference: 3677061
MDL No.: MFCD00012718
Formuła:
C₆H₁₂ClN Temp. topnienia: 168…173 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012718 Numer CAS: 7250-67-1 Numer WE (dawny EINECS): 230-660-7 |