3-Methyl-2-butenal 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 107-86-8
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 37°(99°F)
Refractive Index: 1.4613
Odour: Characteristic
Melting Point: -20°
Boiling Point: 136°
Beilstein Reference: 1734740
UN No.: UN2929
MDL No.: MFCD00010291
Formuła:
C₅H₈O Temp. Wrzenia: 136 °C Temp. topnienia: –20 °C Gęstość: 0,88 Temp. Zapłonu: 37 °C (99 °F) |
Numer MDL:
MFCD00010291 Numer CAS: 107-86-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-527-6 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,8448 |